Få mere at vide
IKA™ RV 10 digital rotationsfordamper med tøriskondensator
Shop alle IKA produkter
Kondensator type:
Tøris, lodret
Tøris, lodret, belagt
Elektriske krav:
EU-stik
Beskrivelse
- Har et varmebad med justerbart sikkerhedskredsløb
- Ergonomisk betjeningsenhed gør brugen sikker og enkel
- Motoriseret lift med sikkerhedsstop funktion, som automatisk løfter fordamperstemplet ud af varmebadet
- Justerbar slutpositionsgenkendelse for at beskytte glas
- Hastighedsområde fra 20 til 270 rpm med jævn start fra 100 rpm
- Digital hastighedsvisning
- Bevæger sig til højre og venstre i intervaldrift for tørreprocessen
- Timerfunktion til timelapse-kontroller
- Vand-/olievarmebad med integrerede bærehåndtag for sikkerhed
- Infrarød grænseflade til dataoverførsel fra varmebadet til drivenheden
- RS 232 interface til PC fjernbetjening med labworldsoft
- Automatisk drift med labworldsoft
- Velegnet til DIN EN 12697-3 (Asfalttest for varm asfalt)
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 20 kg |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hastighed | 5 til 280 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 180 °C |
| Kølende overflade | 620 cm 2 |
| Inkluderer | Drivenhed, HB digitalt varmebad HB og RV 10.4 Dry Ice Condense |
| Motortype | DC |
| Elektriske krav | EU-stik |
| Kondensator type | Tøris, lodret |
| Vis mere |