Få mere at vide
IKA™ RV 10 digital rotationsfordamper med tøriskondensator
Artikelnummer. 17297489 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kondensator type:
Tøris, lodret
Tøris, lodret, belagt
Elektriske krav:
EU-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Elektriske krav
17297489 Tøris, lodret, belagt EU-stik
17207499 Tøris, lodret EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17297489 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010006364
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Det ergonomiske, kompakte design og innovative funktioner i RV 10 Digital Rotary Evaporator med Dry Ice Condenser gør den til et pålideligt og robust instrument til alle destillationsprocesser.
  • Har et varmebad med justerbart sikkerhedskredsløb
  • Ergonomisk betjeningsenhed gør brugen sikker og enkel
  • Motoriseret lift med sikkerhedsstop funktion, som automatisk løfter fordamperstemplet ud af varmebadet
  • Justerbar slutpositionsgenkendelse for at beskytte glas
  • Hastighedsområde fra 20 til 270 rpm med jævn start fra 100 rpm
  • Digital hastighedsvisning
  • Bevæger sig til højre og venstre i intervaldrift for tørreprocessen
  • Timerfunktion til timelapse-kontroller
  • Vand-/olievarmebad med integrerede bærehåndtag for sikkerhed
  • Infrarød grænseflade til dataoverførsel fra varmebadet til drivenheden
  • RS 232 interface til PC fjernbetjening med labworldsoft
  • Automatisk drift med labworldsoft
  • Velegnet til DIN EN 12697-3 (Asfalttest for varm asfalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 20 kg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 5 til 280 rpm
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 180 °C
Kølende overflade 620 cm 2
Inkluderer Drivenhed, HB digitalt varmebad HB og RV 10.4 Dry Ice Condense
Motortype DC
Elektriske krav EU-stik
Kondensator type Tøris, lodret, belagt
Dimensioner (L x B x H) 440 x 500 x 430 mm
Temperatur nøjagtighed ±1 °C
Certificeringer CE
garanti 2+1 år
Frekvens 50/60 Hz
Model- RV 10
Stopur Ja