Beskrivelse
- RV 10 digital pro V dobbelt komplet pakke inkluderer to RV 10 digitale V rotationsfordampere, HB digitalt varmebad, vertikal glaskondensatorsæt, VACSTAR digital vakuumpumpe, to VC 10 pro vakuumcontrollere og RC 2 GRØN basis recirkulerende køler.
- RV 10 digital er en pålidelig lab-ledsager med en optimeret badvolumen, effektiv kondensatorenhed og sikkerhedsfunktioner som motoriseret lift-out-funktion og RS 232-interface til fjernbetjening.
- VACSTAR digital vakuumpumpe er pladsbesparende og kan forsyne begge rotationsfordampere, styret ved hjælp af de to medfølgende vakuumregulatorer.
- RC 2 GRØN basic recirkulerende chiller er energieffektiv og velegnet til køleopgaver ned til -30 °C, med behovs- og hastighedsstyret kompressor drevet med naturligt kølemiddel R290.
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) | 440 mm |
| Oversigt | Automatisk styret vakuum/kølesystem baseret på motoriseret lift med sikkerhedsstop funktion |
| Højde (metrisk) | 430 mm |
| Vægt (metrisk) | 121.8 kg |
| Spænding | 200/240 V |
| Bredde (metrisk) | 500 mm |
| Hastighed | 5 til 280 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 180 °C |
| Kølende overflade | 1600 cm² |
| Inkluderer | RV 10 digital V (2/Cs.), VC 10 pro (2/Cs.), VACSTAR digital, VSE 1, VC 10.400 Stand (2/Cs.), VC 10.300 Check vpcsalve (2/Cs.), RC 2 GRØN basic, RV 10.5005 Sæt slanger (2/Cs.), Y-slangetilslutning 8 mm (2/Cs.) |
| Vis mere |