Få mere at vide
IKA™ RV 10 digital pro V, komplet pakke
Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Beskrivelse
- Pakken inkluderer RV 10 digital V rotationsfordamper, HB digitalt varmebad, et højeffektivt vertikalt glaskondensatorsæt, VACSTAR digital vakuumpumpe med VC 10 lite vakuumcontroller og RC 2 liter recirkulerende køler.
- Alle de nødvendige komponenter og forbindelser til drift er inkluderet i pakken.
- RV 10 digital er en robust og pålidelig laboratorie-ledsager med hurtige opvarmningstider og sofistikerede sikkerhedsfunktioner, herunder en automatisk lift-out-funktion og justerbare temperaturkredsløb.
- Den digitale vakuumpumpe VACSTAR opnår et minimumsvakuum på 2 mbar og styres af den medfølgende VC 10 lite vakuumcontroller.
- De RC 2-liters recirkulerende køler er kompakt, nem at rengøre og miljøvenlig takket være det naturlige kølemiddel R290.
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) | 440 mm |
| Oversigt | Motoriseret lift med sikkerhedsstop-funktion |
| Højde (metrisk) | 430 mm |
| Vægt (metrisk) | 82.3 kg |
| Spænding | 220/240 V |
| Bredde (metrisk) | 500 mm |
| Hastighed | 5 til 280 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 180 °C |
| Kølende overflade | 1600 cm² |
| Inkluderer | RV 10 digital V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.400 stativ, RC 2 lite, RV 10.5005 Sæt slanger, PC 1.3 Kabel |
| Vis mere |