Få mere at vide
IKA™ RV 10 digital FLEX
Shop alle IKA produkter
Beskrivelse
RV 10 digital repræsenterer den løbende forbedring af IKA RV 10 Rotationsfordamper linje. Enheden leveres med et nyt universelt varmebad, lodret glas, avancerede sikkerhedsfunktioner og digital tilslutning. RV 10 digital er en robust og pålidelig lab-ledsager. Dens optimerede badvolumen giver mulighed for hurtige opvarmningstider. Kondensatorenheden har specialdesignede glasrør, der udnytter de 1500 cm² overflade yderst effektiv. Det ’er derfor, RV 10 basic leverer pålidelige og reproducerbare procesresultater, som normalt er forbeholdt dyrere systemer. Yderligere funktioner såsom jævn start, venstre-højre interval eller timerfunktion understøtter brugeren i deres daglige laboratoriearbejde. Et andet vigtigt aspekt ved RV 10 digital er de sofistikerede sikkerhedsfunktioner. Den motoriserede lift har en automatisk løftefunktion i tilfælde af strømafbrydelse for at forhindre overophedning af opløsningsmidlet. Sikkerhedstemperaturkredsløb kan indstilles individuelt. Tørløbsbeskyttelse, justerbart nederste endestop og låsefunktion af badeindstilling fuldender rækken af sikkerhedsfunktioner. Desuden IKA tilbyder et udvalg af coated glasvarer til øgede sikkerhedsbehov. RS 232-grænsefladen giver mulighed for fjernbetjening via IKA'er“ labworldsoft” . Varmebadet styres via IR-grænsefladen fra hovedenheden.
- Nyhed: 4 l varmebad
- Universal vand/olie varmebad
- Motoriseret lift med“ sikkerhedsstop” fungere
- RS 232 og IR-interface
- Optimeret varmebadsvolumen for hurtig opvarmning
- Meget effektiv 1500 cm² kondensator enhed
- Robust design
- Ergonomisk placerede håndtag på varmebad
- Blød start
- Venstre-højre interval
- Timer funktion
- Tørløbsbeskyttelse
- Sikkerhedstemperaturkredsløb
- Nederste stop
- Valg af belagt glas
- Skubbemekanisme til at løsne tætsluttende glasvarer
- Nem og sikker betjening på grund af ergonomisk design af brugergrænsefladen
Pakkebeskrivelse: med varmebadekar HB digital, inkl. Woulff flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | RV 10 auto FLEX Rotationsfordamper |
| Vægt (engelsk) | 18.6 |
| Spænding | 220/240, 115, 100/240, 100/120, 100/115 V |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L bad |
| Hastighed | 5 til 280 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 180 °C |
| Vise | TFT |
| Inkluderer | USB interface / RS 232 interface |
| Watt | 1400 w |
| Kondensator type | Lodret (valgfrit) |
| Vis mere |