Få mere at vide
IKA RV 10 auto V starterløsning
Artikelnummer. 31007830 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31007830 STORBRITANNIEN
31007829 EU
31007823 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007830 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010014911
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fuldautomatisk roterende fordamper med digital kontrol, vakuumpumpe og køler – ideel til automatiserede og krævende laboratoriearbejdsgange
  • RV 10 auto starterløsningen er den omkostningseffektive komplette pakke til din roterende fordamper-opsætning
  • Ud over den roterende fordamper RV 10 auto inkluderer pakken varmebadet HB digital med en kapacitet på 4 l og et varmetemperaturområde fra RT op til 180 °C
  • Vakuumpumpen VACSTAR Lite og den recirkulerende køler RC 2 Lite. Alle komponenter og forbindelser, der kræves for drift, er inkluderet
  • RV 10 auto er flagskibet i produktlinjen IKA af roterende fordampere. Blandt andre funktioner imponerer den med sin innovative og intuitive betjening via en fremragende TFT-farvegrafik, en integreret vakuumregulator, overvågning af kølevand og avancerede sikkerhedsstandarder
  • RV 10 auto tilbyder alle egenskaber for effektiv, sikker og økonomisk drift. Dette inkluderer automatisk regulering af vakuumet og mængden af kølevand
  • Den individuelt justerbare rengøringscyklus i støvsugercontrolleren reducerer vedligeholdelsesintervallet og forlænger samtidig systemets levetid
  • Den medfølgende vakuumpumpe VACSTAR lite er ekstremt pladsbesparende og opnår et minimum vakuum på 9 mbar. Den styres direkte af drivenheden RV 10 auto via det medfølgende datakabel og muliggør automatisk kogepunktdetektion
  • Den kompakte recirkulerende køler RC 2 lite med en stærk kølekapacitet på 400 watt og en kraftig tryk- og sugepumpe (0,35 bar) er designet til simple køleopgaver ned til -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100/240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L
Hastighed 5 til 300 omdr./min.
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 180 °C
Materiale (coating) Ubelagt
IP-vurdering IP20
Type Rotationsfordampersystem
Stiktype STORBRITANNIEN