Få mere at vide
IKA™ RV 10 auto pro V
Shop alle IKA produkter
Beskrivelse
Den fuldstændigt reviderede RV 10 auto er flagskibet IKA Rotationsfordamper produktlinje. Dens imponerende funktioner omfatter et innovativt håndteringskoncept med et lyst, højkontrast, TFT, farvegrafisk kontrolpanel, en integreret vakuumcontroller, kølevandsovervågning og modne sikkerhedsstandarder. RV 10 auto tilbyder alle egenskaber, der kræves for effektiv, sikker og omkostningseffektiv drift. Disse omfatter automatisk styring af vakuum og kølevandsvolumen. Dets intuitive håndteringskoncept leder hurtigt sine brugere til deres ønskede resultater i enhver applikation. Takket være specialdesignede glasstyr, udnytter kondensatoren de 1500 cm ekstremt effektivt² kølende overflade. Takket være dens udvidede rampeprogrammeringskapacitet giver RV 10 auto brugerne mulighed for at udføre skræddersyede procedurer. Andre innovative funktioner, såsom jævn start, intervaltilstand, højre-venstre-betjening i intervaltilstand eller timerfunktionen til time-lapse-tests, gør det daglige arbejde i laboratoriet meget lettere. Sikkerheden er sikret af den motoriserede lift med sikkerhedsstop-funktion, der automatisk løfter fordampningskolben ud af varmebadet i tilfælde af strømsvigt. Yderligere sikkerhed for brugerne leveres af individuelt justerbare temperatursikkerhedskredsløb, beskyttelse mod tørkogning, justerbar slutpunktsgenkendelse for at forhindre glasbrud og en låsefunktion. Modtagekolben og kondensatoren fås også i coatede versioner. De USB port eller RS-232 interface aktivere fjernbetjening med IKA “ labworldsoft” softwarepakke og en opdateringsmulighed med firmwareopdateringsværktøjet. Enheden leveres komplet med vakuumslanger og slangeforbindelser til din interne kølevandsforsyning. Den nye IKA Vacstar digital inkluderet i pakken styres direkte fra drivenheden på RV 10 auto via det medfølgende datakabel.
- Nyhed: 4 l varmebad
- automatisk kogepunktsdetektion
- integreret vakuumcontroller
- integreret opløsningsmiddelbibliotek med 40 forudindstillede opløsningsmidler og udvidelsesmulighed
- lys, højkontrast, TFT, farvegrafisk kontrolpanel
- universal sikkerhedsvarmebad
- optimeret varmebadsvolumen til hurtig opnåelse af arbejdstemperatur
- varmebad med ergonomiske håndtag
- temperatur sikkerhedskredsløb
- tørkogende beskyttelse
- kondensator med 1500 cm² køleflade og lave pladsbehov
- inddampningskolber fås med belagt glas
- intuitivt håndteringskoncept med enkel menunavigation
- programmeringsmulighed for op til ti individuelle procedurer
- jævn start
- højre eller venstre rotation
- timer funktion
- slutpunktsgenkendelse
- push-off mekanisme til tætsluttende kolber
- digitale grænseflader: USB port og RS-232 interface til fjernbetjening
- flersproget operativsystem
- automatisk kølevandsstyring
- automatisk ventilation
- automatisk varmebadsstyring
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | RV 10 auto pro V Rotationsfordamper |
| Vægt (metrisk) | 52.34 |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L bad |
| Hastighed | 5 til 300 rpm |
| Vise | TFT |
| Kølende overflade | 1500 cm 2 |
| Watt | 100 w |
| Kondensator type | Vertikal kondensator med manifold |
| Dimensioner (L x B x H) | 500 x 430 x 410 mm |
| Vis mere |