Få mere at vide
IKA™ RV 10,84 Inddampningskolbe
Artikelnummer. 11845922 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11845922 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11845922 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 DKK
    697.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.23 DKK
    3% Slukket
På lager
Højkvalitets borosilikatglaskolbe designet til fordampningsprocesser.
  • Højkvalitets borosilikatglaskonstruktion
  • Velegnet til fordampningsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Fordampningskolbe
Standard konusled nummercenter NS 29/32
Volumen (metrisk) 1000 ml