Få mere at vide
IKA™ RV 10.602 Model Distilling Spider
Artikelnummer. 11835922 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11835922 Pakke m. 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11835922 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003739600
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Tekniske data
Type Destillering af Edderkop
Til brug med (applikation) Til samtidig destillation i 20 destillationshylstre
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled side NS 29/32
Volumen (metrisk) 20 mL