Få mere at vide
IKA™ RV 10.601 Model Distilling Spider
Artikelnummer. 11825922 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11825922 Pakke m. 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11825922 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003739500
På lager
Tekniske data
Type Destillering af Edderkop
Til brug med (applikation) Til samtidig destillation i 12 destillationshylstre
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled side NS 29/32
Volumen (metrisk) 20 mL