Få mere at vide
Ruzadolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruzadolane |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F2N5S/c19-14-4-5-16(15(20)13-14)24-9-7-23(8-10-24)11-12-26-18-22-21-17-3-1-2-6-25(17)18/h1-6,13H,7-12H2 |
| Formel vægt | 375.1329 |