Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruxolitinib |
| CAS | 941678-49-5 |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Livsvidenskab |
| Molekylær formel | C17 H18 N6 |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til Næsten-hvid |
| Renhed | ≥97,5 % |