Få mere at vide
Ruxolitinib (S enantiomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16410578
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16410578 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16410578 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50856A
MedChemExpress Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor
Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruxolitinib (S enantiomer)
Fysisk form Solid
CAS 941685-37-6
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18N6
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym S-Ruxolitinib S-INCB18424
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM)
SMIL N#CC[C@@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=NC=NC4=C3C=CN4)=C2
Molekylvægt (g/mol) 306.37
Formel vægt 306.37
Procent renhed 99.77%