Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ruxolitinib phosphate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18775846
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18775846 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18775846 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7048/50
Phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064); potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor
Ruxolitinib phosphate is a phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064). Potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor; orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3 R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]propanenitrile phosphate
CAS 1092939-17-7
Mængde 50 mg
Mål JAK Kinase Inhibitors
Molekylær formel C17H18N6.H3O4P
Formel vægt 2323
Renhed 98%