Få mere at vide
R&D Systems™ Ruxolitinib phosphate
Beskrivelse
Ruxolitinib phosphate is a phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064). Potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor; orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3 R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]propanenitrile phosphate |
| CAS | 1092939-17-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | JAK Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C17H18N6.H3O4P |
| Formel vægt | 2323 |
| Renhed | 98% |