Få mere at vide
Ruxolitinib, Mikromol™
Artikelnummer. 17982456
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17982456 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17982456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3727.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ruxolitinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruxolitinib
CAS 941678-49-5
Analyt- eller komponentnavne Ruxolitinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 N6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, (3R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile, (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, INC 424, INCB 018424, Ruxolitinib
InChI formel InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/t15-/m1/s1
SMIL N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
IUPAC navn (3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 306.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 306.1593 g/mol