Få mere at vide
(+)-Rutin trihydrat, 95%
Beskrivelse
Rutin er den vigtigste mutagene komponent i rødvin. Det bruges til aktivering af et mutagen ved behandling af både leverenzymer og fækale enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
. Det bruges til aktivering af et mutagen ved behandling af både leverenzymer og fækale enzymer.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, acetone, dichlormethan eller ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Rutin trihydrate |
| Smeltepunkt | 184 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 75455 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,3802 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO, acetone, dichlorometan eller ethylacetat. Uopløselig i vand. |
| Optisk rotation | +9° (c=0,5 i ethanol) |
| Formel vægt | 664,58 (610,52 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |