Få mere at vide
(+)-Rutin trihydrat, 95%
Artikelnummer. 11400084
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400084 25 g 25g
11410084 100 g 100g
11420084 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13570.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 250249-75-3 | C27H36O19 | 664,566 g/mol
Rutin er den vigtigste mutagene komponent i rødvin. Det bruges til aktivering af et mutagen ved behandling af både leverenzymer og fækale enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Rutin er den vigtigste mutagene komponent i rødvin
. Det bruges til aktivering af et mutagen ved behandling af både leverenzymer og fækale enzymer.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, acetone, dichlormethan eller ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 250249-75-3
Molekylær formel C27H36O19
Molekylvægt (g/mol) 664.566
MDL nummer MFCD00149490
InChI nøgle NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Synonym rutoside trihydrate, +-rutin trihydrate, rutin trihydrate, rutin hydrate, unii-rf4n03853g, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-3-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-4h-chromen-4-one trihydrate, rutoside trihydrate ep, rutin hydrate jan, rutin trihydrate hplc, rutin trihydrate, analytical standard
PubChem CID 16218542
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]-2-oxymethyl]-oxan-hydrat;
SMIL CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Rutin trihydrate
Smeltepunkt 184 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 75455
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3802
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, acetone, dichlorometan eller ethylacetat. Uopløselig i vand.
Optisk rotation +9° (c=0,5 i ethanol)
Formel vægt 664,58 (610,52 Vandfri)
Procent renhed 97%