Få mere at vide
Rutin Hydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-191187 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10071480
Brand: Thermo Scientific Acros 132390050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207671-50-9
Molekylær formel C27H30O16
Molekylvægt (g/mol) 610.52
MDL nummer MFCD01319140
InChI nøgle IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Synonym rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
PubChem CID 5280805
ChEBI CHEBI:28527
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]noxymethyl]-oxychromen
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rutin hydrate
Navn note 97.0-102.0%
Smeltepunkt 195.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 8438
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene
Formel vægt 664.58
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver