Få mere at vide
Rutin Hydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rutin hydrate |
| Navn note | 97.0-102.0% |
| Smeltepunkt | 195.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15, 8438 |
| Vis mere |