Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rutin hydrate |
| Navn note | 97.0-102.0% |
| Smeltepunkt | 195,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 5,5 % til 9,0 % (500 mg, 130 °C, 3 timer) (vakuum) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 8438 |
| Vis mere |