Få mere at vide
Ruthenium Trichloride, Pure, Powder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10182490 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Vial
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182490 1 g Vial 1g
1 options
Artikelnummer. 10182490 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. R/0600/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 500°C
CAS 10049-08-8
Farve Black
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 g
Molekylær formel Cl3Ru
MDL nummer 11208
Formel vægt 207.43g/mol
Emballage Vial
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.