Få mere at vide
Rutheniumtetroxid, 0,5% opløsning i vand, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10258703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10258703 10 mL Glasflaske 10ml
1 options
Artikelnummer. 10258703 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389000100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20427-56-9 | O4Ru | 165.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium tetroxide
CAS 20427-56-9, 7732-18-5
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 mL
Molekylær formel O4Ru
Lineær formel RuO4
MDL nummer MFCD00074857
Merck Index 15, 8435
Synonym ruthenium tetroxide, ruthenium tetraoxide, unii-97e960g9rp, ruthenium viii oxide, ruthenium oxide ruo4, sodium perruthenate, ruthenium oxide ruo4 , t-4, ruo4, 51429-86-8 tri-hydrochloride salt
InChI nøgle GJFMDWMEOCWXGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Ru](=O)(=O)=O
IUPAC navn tetraoxoruthenium
Molekylvægt (g/mol) 165.07
PubChem CID 119079
Formel vægt 165.07
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5 % (typically)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1
Tæthed 1.0000g/mL