Få mere at vide
Ruthenium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Ru i 10-20% HCl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266440 100 ml 100ml
11964081 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 DKK
    431.35 DKK / 100ml
    Spare 13.65 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-18-8 | Molecular Formula: Ru | Molecular Weight: 101.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium standard solution
Navn note 1 mg/ml Ru i 5% HCl
Emballage Plastflaske
CAS 7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Tæthed 1.0200g/mL
Specifik vægtfylde 1.02
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Ru
Koncentration 990 til 1010 μg/ml Ru(3 +) i 10 −20% HCl
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
Farve Gul til Brun
Smeltepunkt -25,0 °C
Kogepunkt 107,0 °C
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ru]
IUPAC navn ruthenium
Molekylvægt (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:30682
Formel vægt 101.07
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.