Få mere at vide
Rutheniumsvamp, -20 mesh, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11306418
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306418 2 g 2g
11336418 10 g 10g
11316418 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012062.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium sponge
Mængde 2 g
Maskestørrelse −20 Mesh
Lugt Odorless
Form Sponge
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.95%