Få mere at vide
Rutheniumopløsning til ICP/MS 10mg/L HCl-matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917413 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12917413 100 mL 100ml
12907413 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12917413 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 648 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    610.61 DKK / 100ml
    Spare 6.39 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogenklorid
Mængde 100 mL