Få mere at vide
Ruthenium opløsning til ICP/MS 100mg/L HCl matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12977293 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12977293 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12977293 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 448 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    510.76 DKK / 100ml
    Spare 126.24 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Emballage Flaske
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ru]
IUPAC navn ruthenium
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogenklorid
Molekylvægt (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:30682