Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ruthenium Red
Beskrivelse
Ruthenium Red blocks Ca2+ uptake and release from mitochondria, and Ca2+ release from ryanodine-sensitive intracellular stores. Also blocks cell membrane-located capsaicin-activated cation channels (IC50 = 14 nM) and voltage-sensitive Ca2+ channels to inhibit neurotransmitter release.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium Red |
| CAS | 11103-72-3 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | Cl6H46N14O2Ru3 |
| Formel vægt | 786.35 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 790.374 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?