Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium rød tetrahydrat, ren
Artikelnummer. 10400091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10400091 1 g Glasflaske 1g
10773255 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400091 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191730010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12790-48-6 | Cl6H36N14O6Ru3-14 | 844.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12790-48-6
Molekylær formel Cl6H36N14O6Ru3-14
Molekylvægt (g/mol) 844.29
MDL nummer MFCD00167176
InChI nøgle IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 108195
IUPAC navn azanid;oxygen(2-);ruthenium;ruthenium(5+);hexachlorid;tetrahydrat
SMIL [NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium red tetrahydrate
Navn note Pure
Lineær formel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6·4H2O
Merck Index 10, 8161
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonia
Lambda Max 530 to 536nm
Formel vægt 858.35
Procent renhed 34.6 to 36.1% (ruthenium)
Grad Ren
Molær Absorptionskoefficient 8000L/(mole.cm) (lambda min., 0.02g/L H2O)
Emballage Glasflaske
Farve Lilla/rød
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver