Få mere at vide
Ruthenium Red (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium red |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6 |
| Formel vægt | 785.8877 |