Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium rød,≥ 85%, ren
Artikelnummer. 15529343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15529343
Brand: Thermo Scientific Chemicals 279710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 11103-72-3 | H24Cl6N14O2Ru3 | 786.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11103-72-3
Molekylær formel H24Cl6N14O2Ru3
Molekylvægt (g/mol) 786.35
InChI nøgle JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonym 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
IUPAC navn azan;ruthenium(2+);hexachlorid;dihydrat
SMIL N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium Red
Smeltepunkt > 500.0°C
Mængde 5 g
Lineær formel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 15,8434
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 786.35
Procent renhed ≥85%
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium Red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.