Få mere at vide
Rutheniumpulver, -325 mesh, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium |
| Farve | Grå |
| Udseende | gray powder |
| Mængde | 2 g |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Form | Pulver |