Få mere at vide
Ruthenium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11361509
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11361509
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013994.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Farve Grå
Udseende gray powder
Mængde 10 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Pulver