Få mere at vide
Ruthenium pulver, -22 mesh, Premion , 99,98 % (metalbasis ekskl. Ca), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048483
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11300899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010667.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium powder
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ca), Ca 100 ppm max.
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.98%
Grad Premion