Få mere at vide
Ruthenium pulver, -22 mesh, Premion , 99,98 % (metalbasis ekskl. Ca), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium powder |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Ca), Ca 100 ppm max. |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.98% |
| Grad | Premion |
| Lugt | Odorless |