Få mere at vide
Ruthenium, plasma standardopløsning, Specpure™ Ru 10.000 μg/ml
Artikelnummer. 11495070
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495070 500 mL 500ml
11398667 50 mL 50ml
11308677 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035773.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Ruthenium, plasmastandardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Navn note Ru 10.000 μg/ml
Tæthed Ca. 1g/cm3 ved 20 °C
Fysisk form Væske
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytical Standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure