Få mere at vide
Ruthenium, plasma standardopløsning, Specpure™ Ru 10.000 μg/ml
Artikelnummer. 11398667
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398667 50 mL 50ml
11308677 100 mL 100ml
11495070 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035773.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2798.55 DKK
    2518.65 DKK / 50ml
    Spare 279.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Ruthenium, plasmastandardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Navn note Ru 10, 000μg/mL
Fysisk form Væske
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.