Få mere at vide
Ruthenium pellets, 3-6 mm, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432947
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432947 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15432947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 055236.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium pellets
Farve Grå
CAS 7440-18-8
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 3 til 6mm
Vægt ≈1,5 til 2,5 g/pellet
Form Pellet
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ru
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ru]
IUPAC navn ruthenium
Molekylvægt (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Procent renhed 99.95%