Få mere at vide
Ruthenium på kulstof, TRC
Artikelnummer. 30415491
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30415491 10 g
1 options
Artikelnummer. 30415491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70181010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
CAS 7440-18-8
Mængde 10 g
Molekylær formel Ru
Synonym Ru
InChI formel InChI=1S/Ru
SMIL [Ru]
IUPAC navn ruthenium
Molekylvægt (g/mol) 101.07
Formel vægt 101.9043