Få mere at vide
Ruthenium på kulstof, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium |
| CAS | 7440-18-8 |
| Mængde | 2.5 g |
| Molekylær formel | Ru |
| Synonym | Ru |
| InChI formel | InChI=1S/Ru |
| SMIL | [Ru] |
| IUPAC navn | ruthenium |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.07 |
| Formel vægt | 101.9043 |