Få mere at vide
Ruthenium(IV) sulfide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ruthenium(IV)sulfid bruges til at fremstille sintret materiale, som er en halvleder. Den fungerer som en elektrode og har høj katalytisk aktivitet for iltudvikling fra vandig opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium (IV) sulfide |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN3178 |
| IUPAC navn | disulfanylideneruthenium |
| Formel vægt | 165.19 |
| Procent renhed | 99.9% |