Få mere at vide
Ruthenium(IV) sulfide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394758
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394758 5 g 5g
11384758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043098.06
Request Bulk or Custom Format
Ruthenium(IV)sulfid bruges til at fremstille sintret materiale, som er en halvleder. Den fungerer som en elektrode og har høj katalytisk aktivitet for iltudvikling fra vandig opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12166-20-0
Molekylær formel RuS2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00799846
InChI nøgle XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium
PubChem CID 82958
SMIL S=[Ru]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (IV) sulfide
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3178
IUPAC navn bis(sulfanyliden)ruthenium
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99.9%