Få mere at vide
Ruthenium(IV) Oxide Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(IV) Oxide Hydrate |
| CAS | 32740-79-7 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | O2Ru . X(H2O) |
| Synonym | Hydrous Ruthenium Oxide, Ruthenium Dioxide Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O.2H2O.Ru/c1-2;;;/h1H2;2*1H2; |
| SMIL | O.O.[Ru].C=O |
| IUPAC navn | formaldehyde;ruthenium;dihydrate |
| Formel vægt | 167.936 |