Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxidhydrat, Ru 54% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371838 1 g 1g
11351838 5 g 5g
11361838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011803.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Oxidation Ruthenium(IV)oxidhydrat anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af rutheniumtetraoxid ved oxidation. Det bruges også til belægning af titaniumanoder og til fremstilling af modstande. Det er et aktivt materiale i superkondensator på grund af dets høje ladningsoverførselsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32740-79-7
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00149846
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(IV) oxide hydrate
Smeltepunkt 1200° (sublimation)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde Ru 54% min.
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water.
Formel vægt 133.07 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Black powder