Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxidhydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058874
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11335687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043403.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Kemisk katalysator, vigtigt materiale til fremstilling af modstand og kondensator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32740-79-7
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00149846
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (IV) oxide hydrate
Smeltepunkt 1200°C (sublimation)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Formel vægt 133.07 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 54 to 60%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.