Få mere at vide
Ruthenium(IV) oxide hydrate, > 54% Ru
Artikelnummer. 10741994 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10741994
Brand: Thermo Scientific Acros 197430250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32740-79-7
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00149846
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(IV) oxide hydrate
Navn note >54% Ru
Farve Sort
Fysisk form fint pulver
Mængde 25 g
Lineær formel RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 133.07
Procent renhed >54% (Ru)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.