Få mere at vide
Ruthenium(IV) oxide hydrate, > 54% Ru
Artikelnummer. 10276920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10276920 1 g Glasflaske 1g
10582791 5 g Glasflaske 5g
10741994 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32740-79-7
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00149846
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(IV) oxide hydrate
Navn note >54% Ru
Farve Sort
Fysisk form fint pulver
Mængde 1 g
Lineær formel RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 133.07
Procent renhed >54% (Ru)