Få mere at vide
Ruthenium(IV) oxide, Electronic Grade, Premion™, 99.95% (metals basis), Ru typically 74%
Artikelnummer. p-4824914
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11313908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040336.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Semiconductor Industry Use For the Manufacture of Resistor Pastes | CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO 2 's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. Det bruges i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-10-1
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00011210
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(IV) oxide
Smeltepunkt 1200° (sublimation)
Farve Sort
Fysisk form Sub-micron Powder
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis.
Formel vægt 133.07
Grad Elektronisk
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Black powder
Tæthed 6.97