Få mere at vide
Ruthenium(IV) Oxide Anhydrous, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(IV) Oxide Anhydrous |
| CAS | 12036-10-1 |
| Mængde | 500 mg |
| Molekylær formel | O2Ru |
| Synonym | Ruthenium Oxide, NW 120, NW 47, NW 54, NW 67, Ruthenia, Ruthenium dioxide, Ruthenium(IV) dioxide, Ruthenium(IV) oxide, Ruthenium-Adams Catalyst |
| InChI formel | InChI=1S/2O.Ru |
| SMIL | O=[Ru]=O |
| IUPAC navn | dioxoruthenium |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.07 |
| Formel vægt | 133.8942 |