Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxid, vandfri, Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Ru 75,2 % min. Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO2's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. RuO2 bruges i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(IV) oxide, anhydrous |
| Smeltepunkt | 1200° (sublimation) |
| Navn note | Ru 75.2% min. |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 99.95% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali. |
| Formel vægt | 133.07 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ruthenium oxide